Print…
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(3-Methylphenyl)aniline hydrochloride, 3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
OR7491-100MG OR7491-250MG OR7491-1G
APOSOR7491-100MGEA 244 EUR
APOSOR7491-100MG APOSOR7491-250MG APOSOR7491-1G
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₃N·ClH
Peso Molecular: 219.71 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06739418
Número CAS: 139769-13-4