Print…
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Carboxy-4-(phenylethynyl)phenol, 5-(Phenylethynyl)salicylic acid
OR7432-1G OR7432-250MG OR7432-50MG
APOSOR7432-1GEA 344 EUR
APOSOR7432-1G APOSOR7432-250MG APOSOR7432-50MG
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₅H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039086
Número CAS: 32192-74-8