Print…
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR7414-1G OR7414-5G
APOSOR7414-1GEA 60.9 EUR
APOSOR7414-1G APOSOR7414-5G
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₇BrN₂
Peso Molecular: 211.059 g/mol
Ponto de Fusão: 201…203 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027271
Número CAS: 53484-16-5