Print…
3-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Furan-2-yl)benzoic acid
OR7400-250MG OR7400-1G
APOSOR7400-250MGEA 94.4 EUR
APOSOR7400-250MG APOSOR7400-1G
3-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
3-(Fur-2-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₃
Peso Molecular: 188.179 g/mol
Ponto de Fusão: 157…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02690979
Número CAS: 35461-99-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III