Print…
2-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Carboxyphenyl)furan
OR7399-1G OR7399-250MG OR7399-5G
APOSOR7399-1GEA 255 EUR
APOSOR7399-1G APOSOR7399-250MG APOSOR7399-5G
2-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
2-(Fur-2-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₃
Ponto de Fusão: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03990477
Número CAS: 331942-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III