Print…
3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7393-1G OR7393-5G
APOSOR7393-1GEA 0 EUR
APOSOR7393-1G APOSOR7393-5G
3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₉NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07366478
Número CAS: 1172481-22-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III