Print…
2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7392-250MG OR7392-1G
APOSOR7392-250MGEA 147 EUR
APOSOR7392-250MG APOSOR7392-1G
2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride 98%
2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₉NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08445548
Número CAS: 855948-13-9