Print…
4-Amino-4'-methoxybiphenyl hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-amine hydrochloride, 4-(4-Methoxyphenyl)aniline hydrochloride
OR7351-1G OR7351-250MG
APOSOR7351-1GEA 98.9 EUR
APOSOR7351-1G APOSOR7351-250MG
4-Amino-4'-methoxybiphenyl hydrochloride
4-Amino-4'-methoxybiphenyl hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₃NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08445549
Número CAS: 13219-33-5