Print…
1-O-Acetyl-2-deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7350T-250MG OR7350T-50MG
APOSOR7350T-250MGEA 865 EUR
APOSOR7350T-250MG APOSOR7350T-50MG
1-O-Acetyl-2-deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose
1-O-Acetyl-2-deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose
Fórmula: C₂₁H₂₀O₇
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00269868
Número CAS: 51255-12-0