Print…
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7349-1G OR7349-5G
APOSOR7349-1GEA 79.9 EUR
APOSOR7349-1G APOSOR7349-5G
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₃H₉ClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424617
Número CAS: 400744-49-2