Print…
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(2-Chlorophenyl)benzaldehyde, 2-Chloro-4'-formylbiphenyl
OR7346-1G OR7346-5G
APOSOR7346-1GEA 97.3 EUR
APOSOR7346-1G APOSOR7346-5G
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₃H₉ClO
Ponto de Fusão: 70…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631914
Número CAS: 39802-78-3