Print…
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7345-1G OR7345-500MG
APOSOR7345-1GEA 375 EUR
APOSOR7345-1G APOSOR7345-500MG
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₃H₉ClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039057
Número CAS: 675596-30-2