Print…
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7334-1G OR7334-250MG OR7334-5G
APOSOR7334-1GEA 212 EUR
APOSOR7334-1G APOSOR7334-250MG APOSOR7334-5G
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Fórmula: C₉H₇BrO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04039055
Número CAS: 170859-80-0