Print…
3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Bromophenyl)-3-hydroxyprop-1-yne, 1-Bromo-2-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzene
OR7333-1G OR7333-250MG OR7333-5G
APOSOR7333-1GEA 84.1 EUR
APOSOR7333-1G APOSOR7333-250MG APOSOR7333-5G
3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Fórmula: C₉H₇BrO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04039054
Número CAS: 116509-98-9