Print…
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7320-1G OR7320-250MG
APOSOR7320-1GEA 190 EUR
APOSOR7320-1G APOSOR7320-250MG
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
Peso Molecular: 249.693 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276229
Número CAS: 41567-82-2