Print…
4-(Propionyl)benzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Propionyl)phenyboronic acid, (4-Propionylphenyl)boronic acid
OR7254-1G OR7254-5G OR7254-250MG
APOSOR7254-1GEA 0 EUR
APOSOR7254-1G APOSOR7254-5G APOSOR7254-250MG
4-(Propionyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Propionyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04039038
Número CAS: 186498-36-2