Print…
4-(n-Octyl)benzeneboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Octylphenyl)boronic acid
OR7246-5G OR7246-1G OR7246-250MG
APOSOR7246-5GEA 1230 EUR
APOSOR7246-5G APOSOR7246-1G APOSOR7246-250MG
4-(n-Octyl)benzeneboronic acid 97%
4-(n-Octyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₁₄H₂₃BO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039034
Número CAS: 133997-05-4