Print…
1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-methyl-1H-indole
OR7237-1G OR7237-5G
APOSOR7237-1GEA 238 EUR
APOSOR7237-1G APOSOR7237-5G
1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester 96%
1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester
Fórmula: C₁₄H₁₈BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797198
Número CAS: 905966-48-5