Print…
4-Formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7217-1G OR7217-500MG
APOSOR7217-1GEA 49.3 EUR
APOSOR7217-1G APOSOR7217-500MG
4-Formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester
4-Formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester
Fórmula: C₁₀H₁₁BO₃
Peso Molecular: 190.004 g/mol
Ponto de Fusão: 72…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039026
Número CAS: 4463-41-6