Print…
4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7159-1G OR7159-5G
APOSOR7159-1GEA 172 EUR
APOSOR7159-1G APOSOR7159-5G
4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
Fórmula: C₁₄H₁₃BO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179487
Número CAS: 121124-98-9