Print…
Methyl 4-bromo-2-nitrophenylacetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)nitrobenzene, Methyl 2-(4-bromo-2-nitrophenyl)acetate, 4-Bromo-2-nitrophenylacetic acid methyl ester
OR7152-1G OR7152-5G
APOSOR7152-1GEA 48.2 EUR
APOSOR7152-1G APOSOR7152-5G
Methyl 4-bromo-2-nitrophenylacetate 97%
Methyl 4-bromo-2-nitrophenylacetate
Fórmula: C₉H₈BrNO₄
Peso Molecular: 274.068 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027267
Número CAS: 100487-82-9