Print…
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Chloro-2-(chlorosulphonyl)naphthalene
OR7150T-1G OR7150T-500MG
APOSOR7150T-1GEA 400 EUR
APOSOR7150T-1G APOSOR7150T-500MG
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Fórmula: C₁₀H₆Cl₂O₂S
Ponto de Fusão: 110…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00269950
Número CAS: 89108-45-2
UN: 3261
ADR: 8,II