Print…
Iodobenzene dichloride 70%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7132-1G OR7132-5G OR7132-250MG
APOSOR7132-1GEA 364 EUR
APOSOR7132-1G APOSOR7132-5G APOSOR7132-250MG
Iodobenzene dichloride 70%
Iodobenzene dichloride
Fórmula: C₆H₅Cl₂I
Ponto de Fusão: 110…112 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00009608
Número CAS: 932-72-9