Print…
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR7100T-1G OR7100T-100MG OR7100T-500MG
APOSOR7100T-1GEA 0 EUR
APOSOR7100T-1G APOSOR7100T-100MG APOSOR7100T-500MG
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Fórmula: C₁₀H₆Cl₂O₂S
Ponto de Fusão: 94…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00269949
Número CAS: 6291-07-2
UN: 1759
ADR: 8,III