Print…
4-Bromo-2-methoxy-1-methylsulphanylbenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-Bromo-2-methoxyphenyl)(methyl)sulphane
OR71005-1G OR71005-500MG
APOSOR71005-1GEA 161 EUR
APOSOR71005-1G APOSOR71005-500MG
4-Bromo-2-methoxy-1-methylsulphanylbenzene 95%
4-Bromo-2-methoxy-1-methylsulphanylbenzene
Fórmula: C₈H₉BrOS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD27944804
Número CAS: 144369-82-4