Print…
3-Phenylcyclobutan-1-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Phenylcyclobutanone
OR7098-1G OR7098-5G
APOSOR7098-1GEA 77 EUR
APOSOR7098-1G APOSOR7098-5G
3-Phenylcyclobutan-1-one
3-Phenylcyclobutan-1-one
Fórmula: C₁₀H₁₀O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038993
Número CAS: 52784-31-3