Print…
4,4'-Bipyridine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR7090-1G OR7090-250MG OR7090-5G
APOSOR7090-1GEA 139 EUR
APOSOR7090-1G APOSOR7090-250MG APOSOR7090-5G
4,4'-Bipyridine dihydrochloride
4,4'-Bipyridine dihydrochloride
Fórmula: C₁₀H₈N₂·2ClH
Ponto de Fusão: 302…306 °C
Densidade: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012824
Número CAS: 27926-72-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III