Print…
3,5-Dimethyl-4-[2-(methylamino)ethyl]-1H-pyrazole dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-[2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]methylamine dihydrochloride, 2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylethylamine dihydrochloride
OR7084-1G OR7084-250MG
APOSOR7084-1GEA 174 EUR
APOSOR7084-1G APOSOR7084-250MG
3,5-Dimethyl-4-[2-(methylamino)ethyl]-1H-pyrazole dihydrochloride
3,5-Dimethyl-4-[2-(methylamino)ethyl]-1H-pyrazole dihydrochloride
Fórmula: C₈H₁₅N₃·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07366477
Número CAS: 423176-42-5