Print…
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7026-1G OR7026-250MG
APOSOR7026-1GEA 315 EUR
APOSOR7026-1G APOSOR7026-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₉H₉BN₂O₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027235
Número CAS: 957061-02-8