Print…
Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70212-1G OR70212-250MG
APOSOR70212-1GEA 0 EUR
APOSOR70212-1G APOSOR70212-250MG
Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one 97%
Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Fórmula: C₆H₈O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20040018
Número CAS: 4160-49-0