Print…
Isopropyl laurate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Propan-2-yl dodecanoate, Isopropyl dodecanoate
OR70188-100G OR70188-25G OR70188-5G
APOSOR70188-100GEA 33.5 EUR
APOSOR70188-100G APOSOR70188-25G APOSOR70188-5G
Isopropyl laurate 98%
Isopropyl laurate
Fórmula: C₁₅H₃₀O₂
Peso Molecular: 242.398 g/mol
Densidade: 0.885 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00451146
Número CAS: 10233-13-3