Print…
2-Methoxybenzoylacetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7018-1G OR7018-25G OR7018-5G
APOSOR7018-1GEA 69.8 EUR
APOSOR7018-1G APOSOR7018-25G APOSOR7018-5G
2-Methoxybenzoylacetonitrile
2-Methoxybenzoylacetonitrile
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01993554
Número CAS: 35276-83-6