Print…
4-Phenoxyphenethyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70177-1G OR70177-5G
APOSOR70177-1GEA 0 EUR
APOSOR70177-1G APOSOR70177-5G
4-Phenoxyphenethyl alcohol
4-Phenoxyphenethyl alcohol
Fórmula: C₁₄H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 142 °C (0,1 mm Hg)
Ponto de Fusão: 14…15 °C
Densidade: 1,1378 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06201083
Número CAS: 52446-51-2