Print…
2-Bromo-3-iodoanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70126-1G OR70126-5G OR70126-25G
APOSOR70126-1GEA 137 EUR
APOSOR70126-1G APOSOR70126-5G APOSOR70126-25G
2-Bromo-3-iodoanisole
2-Bromo-3-iodoanisole
Fórmula: C₇H₆BrIO
Ponto de Fusão: 43…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18391616
Número CAS: 74128-84-0