Print…
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70112-1G OR70112-250MG OR70112-5G
APOSOR70112-1GEA 63.8 EUR
APOSOR70112-1G APOSOR70112-250MG APOSOR70112-5G
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
Fórmula: C₇H₄BrClN₂
Peso Molecular: 231.477 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22378839
Número CAS: 1360932-45-1