Print…
2,3'-Dimethylbiphenyl
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70105-1G OR70105-250MG
APOSOR70105-1GEA 255 EUR
APOSOR70105-1G APOSOR70105-250MG
2,3'-Dimethylbiphenyl
2,3'-Dimethylbiphenyl
Fórmula: C₁₄H₁₄
Peso Molecular: 182.261 g/mol
Ponto de ebulição: 273…274 °C
Densidade: 0.9984 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22628915
Número CAS: 611-43-8