Print…
3,4'-Dimethylbiphenyl
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70103-1G OR70103-5G
APOSOR70103-1GEA 55.1 EUR
APOSOR70103-1G APOSOR70103-5G
3,4'-Dimethylbiphenyl
3,4'-Dimethylbiphenyl
Fórmula: C₁₄H₁₄
Peso Molecular: 182.261 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00602700
Número CAS: 7383-90-6