Print…
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70080-1G OR70080-25G OR70080-5G
APOSOR70080-1GEA 24.8 EUR
APOSOR70080-1G APOSOR70080-25G APOSOR70080-5G
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrClO₂
Ponto de Fusão: 143…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672931
Número CAS: 56961-26-3