Print…
2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70067-1G OR70067-5G OR70067-10G
APOSOR70067-1GEA 21.9 EUR
APOSOR70067-1G APOSOR70067-5G APOSOR70067-10G
2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Fórmula: C₇H₁₃NO₅S
Ponto de Fusão: 123…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20527196
Número CAS: 459817-82-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III