Print…
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
OR70055-25G OR70055-5G
APOSOR70055-25GEA 336 EUR
APOSOR70055-25G APOSOR70055-5G
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile
Fórmula: C₆H₄ClN₃S
Ponto de Fusão: 67…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00507261
Número CAS: 33089-15-5