Print…
5-Chloro-2-iodophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70040-1G OR70040-5G
APOSOR70040-1GEA 52.2 EUR
APOSOR70040-1G APOSOR70040-5G
5-Chloro-2-iodophenol
5-Chloro-2-iodophenol
Fórmula: C₆H₄ClIO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09753473
Número CAS: 136808-72-5