Print…
4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70037-1G OR70037-5G
APOSOR70037-1GEA 21.9 EUR
APOSOR70037-1G APOSOR70037-5G
4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
Fórmula: C₁₈H₁₃Br
Ponto de ebulição: 208…213 °C (1 mm Hg)
Ponto de Fusão: 90…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20486761
Número CAS: 54590-37-3