Print…
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-bromophenyl methyl sulphone
OR70027-1G OR70027-250MG OR70027-5G
APOSOR70027-1GEA 140 EUR
APOSOR70027-1G APOSOR70027-250MG APOSOR70027-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
Fórmula: C₇H₈BrNO₂S
Ponto de Fusão: 130…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21193892
Número CAS: 1396554-49-6