Print…
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-7-(methoxycarbonyl)imidazo[1,2-a]pyridine
OR70025-1G OR70025-250MG
APOSOR70025-1GEA 186 EUR
APOSOR70025-1G APOSOR70025-250MG
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Fórmula: C₉H₇ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 147…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21602380
Número CAS: 1396554-42-9