Print…
2-Cyclopropylphenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70019-1G OR70019-250MG
APOSOR70019-1GEA 0 EUR
APOSOR70019-1G APOSOR70019-250MG
2-Cyclopropylphenol 98%
2-Cyclopropylphenol
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 79…80 °C (2 mm Hg)
Ponto de Inflamação: >70 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06802666
Número CAS: 10292-60-1