Print…
4-Cyclopropylphenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70008-250MG OR70008-1G
APOSOR70008-250MGEA 0 EUR
APOSOR70008-250MG APOSOR70008-1G
4-Cyclopropylphenol 98%
4-Cyclopropylphenol
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 83…85 °C (2 mm Hg)
Ponto de Fusão: 71…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06802405
Número CAS: 10292-61-2