Print…
3-Cyclopropylphenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70007-1G OR70007-5G OR70007-250MG
APOSOR70007-1GEA 0 EUR
APOSOR70007-1G APOSOR70007-5G APOSOR70007-250MG
3-Cyclopropylphenol 97%
3-Cyclopropylphenol
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 80…82 °C (2 mm Hg)
Ponto de Inflamação: >70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06802406
Número CAS: 28857-88-7