Print…
7-Bromo-1,3-benzoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70006-250MG OR70006-1G OR70006-5G
APOSOR70006-250MGEA 0 EUR
APOSOR70006-250MG APOSOR70006-1G APOSOR70006-5G
7-Bromo-1,3-benzoxazole
7-Bromo-1,3-benzoxazole
Fórmula: C₇H₄BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08234619
Número CAS: 885270-14-4