Print…
2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(2-Sulphamoylphenyl)benzoic acid, 2'-(Aminosulphonyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR6989-1G OR6989-250MG
APOSOR6989-1GEA 615 EUR
APOSOR6989-1G APOSOR6989-250MG
2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₁NO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001764
Número CAS: 352615-90-8