Print…
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl (4-chlorobenzoyl)acetate, Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropionate
OR6987-1G OR6987-5G OR6987-25G
APOSOR6987-1GEA 143 EUR
APOSOR6987-1G APOSOR6987-5G APOSOR6987-25G
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate
Fórmula: C₁₀H₉ClO₃
Ponto de ebulição: 132…138 °C (0,38 mm Hg)
Ponto de Fusão: 42…46 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216520
Número CAS: 22027-53-8